Drukuj
2-Butyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
244341-25G 244341-5G
SIAL244341-25GEA 654 PLN
SIAL244341-25G SIAL244341-5G
2-Butyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Butyn-1-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002914
Numer CAS: 764-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-113-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,III