2-Butyn-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
A15709.06
A15709.14
A15709.22
A15709.06EA
434
PLN
A15709.06
A15709.14
A15709.22
2-Butyn-1-ol ≥98%
2-Butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 764-01-2
Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Characteristic
Melting Point: -2°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1733676
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002914
Formuła:
C₄H₆O Temp. Wrzenia: 142…143 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002914 Numer CAS: 764-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-113-4 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |