Drukuj
2-Butyn-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
223400050 223400250
ACRO223400050EA 293 PLN
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butyn-1-ol 98%
2-Butyn-1-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002914
Numer CAS: 764-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-113-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %