Kwas 9-oktadecenowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01294.03
L01294.06
L01294.03EA
378
PLN
L01294.03
L01294.06
Kwas 9-oktadecenowy ≥98%
Kwas 9-oktadecenowy
Purity: 98%
CAS No.: 506-24-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H
Formula Weight: 280.45
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 189-190°/2mm
MDL No.: MFCD00014386
Formuła:
C₁₈H₃₂O₂ Temp. Wrzenia: 189…190 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 43…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014386 Numer CAS: 506-24-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-030-8 |