Drukuj
Kwas 5-heksynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
544000-25G 544000-5G
SIAL544000-25GEA 2550 PLN
SIAL544000-25G SIAL544000-5G
Kwas 5-heksynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-heksynowy
Formuła: C₆H₈O₂
Temp. Wrzenia: 221 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41 °C
Gęstość: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00066346
Numer CAS: 53293-00-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III