Kwas 5-heksynowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25132.03
B25132.06
B25132.14
B25132.03EA
333
PLN
B25132.03
B25132.06
B25132.14
Kwas 5-heksynowy 96%
Kwas 5-heksynowy
Purity: 97%
CAS No.: 53293-00-8
Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H
Formula Weight: 112.13
Flash Point:
Formuła:
C₆H₈O₂ Temp. Wrzenia: 73…74 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 41 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066346 Numer CAS: 53293-00-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |