Drukuj
Kwas 5-heksynowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 232 PLN
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
Kwas 5-heksynowy 97%
Kwas 5-heksynowy
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: 41
Gęstość: 1.016 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066346
Numer CAS: 53293-00-8
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %