Kwas 4-pentynowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6089-09-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 51-58°
Boiling Point: 109-110°/30mm
Beilstein Reference: 1742047
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004407
Formuła:
C₅H₆O₂ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 51…58 °C Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004407 Numer CAS: 6089-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-028-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |