Drukuj
Kwas 4-pentynowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
213730010 213730050
ACRO213730010EA 289 PLN
ACRO213730010 ACRO213730050
Kwas 4-pentynowy 95%
Kwas 4-pentynowy
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 110 °C (30 mmHg)
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temp. Zapłonu: 75 °C
Numer MDL: MFCD00004407
Numer CAS: 6089-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-028-0
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥94 %