2-Octynoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Oct-2-ynoic acid
B21957.06
B21957.14
B21957.22
B21957.06EA
721
PLN
B21957.06
B21957.14
B21957.22
2-Octynoic acid ≥98%
2-Octynoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5663-96-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4C≡CCO2H
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 148-149°/19mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004364
Formuła:
C₈H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 148…149 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 5 °C Gęstość: 0,961 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004364 Numer CAS: 5663-96-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-121-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |