2-Butynoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15542.03
A15542.06
A15542.14
A15542.03EA
428
PLN
A15542.03
A15542.06
A15542.14
2-Butynoic acid ≥98%
2-Butynoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 590-93-2
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1740205
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004363
Formuła:
C₄H₄O₂ MW: 84.07 g/mol Temp. Wrzenia: 200…203 °C Temp. topnienia: 75…79 °C Gęstość: 0.964 |
Numer MDL:
MFCD00004363 Numer CAS: 590-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-695-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |