Drukuj
2-Butynoic acid methyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-butynoate, Methyl but-2-ynoate
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 289 PLN
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butynoic acid methyl ester 97%
2-Butynoic acid methyl ester
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 76…77 °C (80 mmHg)
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009273
Numer CAS: 23326-27-4
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %