Drukuj
Ester etylowy kwas 2-butynowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-butynoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
425117-10G 425117-1G
SIAL425117-10GEA 658 PLN
SIAL425117-10G SIAL425117-1G
Ester etylowy kwas 2-butynowego, Sigma-Aldrich®
Ester etylowy kwas 2-butynowego
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Numer MDL: MFCD00015182
Numer CAS: 4341-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-395-6
Jednostka: 3272
ADR: 3 III