Ester etylowy kwas 2-butynowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-butynoate
B25370.03
B25370.06
B25370.14
B25370.03EA
244
PLN
B25370.03
B25370.06
B25370.14
Ester etylowy kwas 2-butynowego ≥98%
Ester etylowy kwas 2-butynowego
Purity: 98%
CAS No.: 4341-76-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1744948
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015182
Formuła:
C₆H₈O₂ MW: 112.13 g/mol Temp. Wrzenia: 163 °C Gęstość: 0.967 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015182 Numer CAS: 4341-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-395-6 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |