Drukuj
3-Butyn-2-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: But-3-yn-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
161314-10ML 161314-2.5ML
SIAL161314-10MLEA 2780 PLN
SIAL161314-10ML SIAL161314-2.5ML
3-Butyn-2-on, Sigma-Aldrich®
3-Butyn-2-on
Formuła: C₄H₄O
Temp. Wrzenia: 85 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00008775
Numer CAS: 1423-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-834-2
Jednostka: 1992
ADR: 3,II