3-Butyn-2-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
But-3-yn-2-one
L05527.03
L05527.06
L05527.14
L05527.03EA
508
PLN
L05527.03
L05527.06
L05527.14
3-Butyn-2-on ≥98%
3-Butyn-2-on
Purity: 98%
CAS No.: 1423-60-5
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 605353
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00008775
Formuła:
C₄H₄O Temp. Wrzenia: 84…86 °C Gęstość: 0,870 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008775 Numer CAS: 1423-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-834-2 Jednostka: 1992 ADR: 3,II |