Drukuj
3-Butyn-2-on 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: But-3-yn-2-one
330440025 330440100
ACRO330440025EA 667 PLN
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butyn-2-on 96%
3-Butyn-2-on
Formuła: C₄H₄O
Temp. Wrzenia: 85 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008775
Numer CAS: 1423-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-834-2
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %