Drukuj
5-Cyjano-1-pentyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
307370010 307370050
ACRO307370010EA 217 PLN
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyjano-1-pentyn 98%
5-Cyjano-1-pentyn
Formuła: C₆H₇N
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001978
Numer CAS: 14918-21-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %