5-Chloro-1-pentyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02835.06
L02835.14
L02835.06EA
503
PLN
L02835.06
L02835.14
5-Chloro-1-pentyn ≥98%
5-Chloro-1-pentyn
Purity: 98%
CAS No.: 14267-92-6
Molecular Formula: C5H7Cl
Formula Weight: 102.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 113°
Beilstein Reference: 1736710
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001014
Formuła:
C₅H₇Cl Temp. Wrzenia: 113 °C Gęstość: 0,968 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001014 Numer CAS: 14267-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 238-159-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |