Drukuj
5-Chloro-1-pentyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223420050 223420250
ACRO223420050EA 357 PLN
ACRO223420050 ACRO223420250
5-Chloro-1-pentyn 98%
5-Chloro-1-pentyn
Formuła: C₅H₇Cl
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (145 mmHg)
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001014
Numer CAS: 14267-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 238-159-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %