Drukuj
1,4-Dichloro-2-butyne 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113280250 113281000
ACRO113280250EA 931 PLN
ACRO113280250 ACRO113281000
1,4-Dichloro-2-butyne 99%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formuła: C₄H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 165…168 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -34,5 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000981
Numer CAS: 821-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-474-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %