1-Bromo-2-butyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20134.06
L20134.14
L20134.06EA
1270
PLN
L20134.06
L20134.14
1-Bromo-2-butyn ≥98%
1-Bromo-2-butyn
Purity: 98%
CAS No.: 3355-28-0
Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br
Formula Weight: 132.99
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 605306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190233
Formuła:
C₄H₅Br Temp. Wrzenia: 123…125 °C Gęstość: 1,519 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190233 Numer CAS: 3355-28-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |