Drukuj
alkohol cynamylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W229407-10KG-K W229407-1KG-K W229407-25KG-K W229407-5KG-K
SIALW229407-10KG-KEA 1560 PLN
SIALW229407-10KG-K SIALW229407-1KG-K SIALW229407-25KG-K SIALW229407-5KG-K
alkohol cynamylowy, Sigma-Aldrich®
alkohol cynamylowy
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31…34 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002921
Numer CAS: 104-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,02325