alkohol cynamylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
A13025.0B
A13025.30
A13025.0BEA
732
PLN
A13025.0B
A13025.30
alkohol cynamylowy ≥98%
alkohol cynamylowy
Purity: 98%
CAS No.: 104-54-1
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 257-258°
Beilstein Reference: 1903999
Merck Reference: 14,2302
MDL No.: MFCD00002921
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 257…258 °C Temp. topnienia: 32…35 °C Gęstość: 1,044 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002921 Numer CAS: 104-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-212-3 Klasyfikacja Merck : 14,2302 |