4-Fluorocinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16707.06
A16707.14
A16707.22
A16707.06EA
318
PLN
A16707.06
A16707.14
A16707.22
4-Fluorocinnamic acid ≥98%
4-Fluorocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 459-32-5
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 2613441
MDL No.: MFCD00004395
Formuła:
C₉H₇FO₂ Temp. topnienia: 208…210 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004395 Numer CAS: 459-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-288-9 |