Drukuj
4-Fluorocinnamic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
207110050 207110250
ACRO207110050EA 213 PLN
ACRO207110050 ACRO207110250
4-Fluorocinnamic acid 99%
4-Fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₇FO₂
Temp. topnienia: 207…210 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004395
Numer CAS: 459-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-288-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 210 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %