Drukuj
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0625-25G C0625-2G C0625-5G
SIALC0625-25GEA 630 PLN
SIALC0625-25G SIALC0625-2G SIALC0625-5G
Caffeic acid, Sigma-Aldrich®
Caffeic acid
Formuła: C₉H₈O₄
Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 234…237 °C
Numer MDL: MFCD00004392
Numer CAS: 331-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-361-2
Klasyfikacja Merck : 12,01673