Drukuj
Caffeic acid
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 465 PLN
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Caffeic acid
Caffeic acid
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 366
Temp. topnienia: 234…237 °C
Numer MDL: MFCD00004392
Numer CAS: 331-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-361-2
Klasyfikacja Merck : 12,01673