Drukuj
Caffeic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
A15950.09 A15950.18
A15950.09EA 509 PLN
A15950.09 A15950.18
Caffeic acid predominantly trans ≥98%
Caffeic acid
Purity: 99% CAS No.: 331-39-5 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 2210883 Merck Reference: 14,1635 MDL No.: MFCD00004392
Formuła: C₉H₈O₄
Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004392
Numer CAS: 331-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-361-2
Klasyfikacja Merck : 14,1635