Caffeic acid predominantly trans 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
114930050
114930250
114931000
ACRO114930050EA
189
PLN
ACRO114930050
ACRO114930250
ACRO114931000
Caffeic acid predominantly trans 99+%
Caffeic acid
Formuła:
C₉H₈O₄ Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004392 Numer CAS: 331-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-361-2 Klasyfikacja Merck : 12,01673 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥94 % |