4-Hydroxycinnamic acid ≥98% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00237.0010
8.00237.0050
8.00237.0010EA
231
PLN
8.00237.0010
8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Formuła:
C₉H₈O₃ |
Numer MDL:
MFCD00004399 Numer CAS: 7400-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-000-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 215 - 220 °C |
Molar Mass | 164.16 g/mol |