trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
A15167.14
A15167.22
A15167.14EA
488
PLN
A15167.14
A15167.22
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 501-98-4
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2207383
Merck Reference: 14,2560
MDL No.: MFCD00004399
Formuła:
C₉H₈O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004399 Numer CAS: 501-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 605-511-6 Klasyfikacja Merck : 14,2560 |