Drukuj
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
121090250 121091000
ACRO121090250EA 515 PLN
ACRO121090250 ACRO121091000
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
  • Predominantly trans
Formuła: C₉H₈O₃
Numer MDL: MFCD00004399
Numer CAS: 501-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-000-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to green to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ