trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
A11740.14
A11740.22
A11740.14EA
631
PLN
A11740.14
A11740.22
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 614-60-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1100900
Formuła:
C₉H₈O₃ Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004379 Numer CAS: 614-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-386-4 |