3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14
A12767.22
A12767.14EA
481
PLN
A12767.14
A12767.22
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 90-50-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 126-128°
Beilstein Reference: 1537834
Formuła:
C₁₂H₁₄O₅ Temp. Wrzenia: 367 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 126…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004388 Numer CAS: 90-50-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-999-8 |