Drukuj
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
D7927-5G D7927-1G
SIALD7927-5GEA 833 PLN
SIALD7927-5G SIALD7927-1G
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Sinapic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 378
Temp. topnienia: 200…202 °C
Numer MDL: MFCD00004401
Numer CAS: 530-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-487-3