Drukuj
Sinapic acid, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
85429-1G 85429-5G
85429-1GEA 449 PLN
85429-1G 85429-5G
Sinapic acid, Supelco®
Sinapic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 378
Temp. topnienia: 200…202 °C
Numer MDL: MFCD00004401
Numer CAS: 530-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928488ef3f77c025eddb437e8011266bf6bab0da&vid=6337ff25b90d8ce60e2d1c1d65bd8a069d65c1c5&prid=web&clid=SAPDAM