Sinapic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
A15676.03
A15676.06
A15676.14
A15676.03EA
268
PLN
A15676.03
A15676.06
A15676.14
Sinapic acid ≥98%
Sinapic acid
Purity: 98%
CAS No.: 530-59-6
Molecular Formula: C11H12O5
Formula Weight: 224.21
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2130006
Formuła:
C₁₁H₁₂O₅ MW: 224.21 g/mol Temp. Wrzenia: 378 Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004401 Numer CAS: 530-59-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-487-3 |