Drukuj
Sinapic acid predominantly trans 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 208 PLN
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapic acid predominantly trans 98%
Sinapic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004401
Numer CAS: 530-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-487-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %