Drukuj
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 325 PLN
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 343 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 181…184 °C
Numer MDL: MFCD00004387
Numer CAS: 2316-26-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-025-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %