4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22070.0025
8.22070.0100
8.22070.0025EA
301
PLN
8.22070.0025
8.22070.0100
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ |
Numer MDL:
MFCD00004400 Numer CAS: 537-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-679-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | 169 - 172 °C |
Molar Mass | 194.19 g/mol |
Synonyms | Ferulic acid |
Hill Formula | C10H10O4 |
Chemical Formula | 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH |