Drukuj
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
A13890.14 A13890.22 A13890.36
A13890.14EA 459 PLN
A13890.14 A13890.22 A13890.36
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 537-98-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 170-175° Beilstein Reference: 1371483 Merck Reference: 14,4062 MDL No.: MFCD00004400
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004400
Numer CAS: 537-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-679-7
Klasyfikacja Merck : 14,4062