Drukuj
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156360050 156360250 156361000
ACRO156360050EA 175 PLN
ACRO156360050 ACRO156360250 ACRO156361000
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. topnienia: 169…173 °C
Numer MDL: MFCD00004400
Numer CAS: 1135-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-679-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %