Ferulic acid methyl ester ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
B22657.04
B22657.09
B22657.04EA
494
PLN
B22657.04
B22657.09
Ferulic acid methyl ester ≥99%
Ferulic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 2309-07-1
Molecular Formula: C11H12O4
Formula Weight: 208.22
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00017208
Formuła:
C₁₁H₁₂O₄ Temp. topnienia: 62…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017208 Numer CAS: 2309-07-1 |