Drukuj
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
103012-1G 103012-5G
SIAL103012-1GEA 282 PLN
SIAL103012-1G SIAL103012-5G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantly trans ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 410 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 180…182 °C
Numer MDL: MFCD00004391
Numer CAS: 537-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-676-0