trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13870.18
A13870.09
A13870.30
A13870.18EA
610
PLN
A13870.18
A13870.09
A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 943-89-5
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 510468
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 171…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004398 Numer CAS: 830-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-405-4 |