3-Methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10723.06
A10723.14
A10723.22
A10723.06EA
202
PLN
A10723.06
A10723.14
A10723.22
3-Methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6099-04-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 2209732
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004386 Numer CAS: 6099-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 228-049-5 |