trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15173.06
A15173.14
A15173.06EA
181
PLN
A15173.06
A15173.14
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-54-7
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 2209712
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. topnienia: 183…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064238 Numer CAS: 1011-54-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-785-1 |