4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12990.14
A12990.22
A12990.14EA
401
PLN
A12990.14
A12990.22
4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
4'-Nitrocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 882-06-4
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1369659
MDL No.: MFCD00007381
Formuła:
C₉H₇NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007381 Numer CAS: 882-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-924-3 |