trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(E)-3-(2-Nitrophenyl)acrylic acid
A13171.14
A13171.22
A13171.36
A13171.14EA
484
PLN
A13171.14
A13171.22
A13171.36
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
trans-2-Nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1013-96-3
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2211209
MDL No.: MFCD00007189
Formuła:
C₉H₇NO₄ MW: 193.16 g/mol Temp. topnienia: 245…249 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007189 Numer CAS: 1013-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-309-4 |